Fontos dokumentumok
442690
Lithium formate monohydrate
98%
Szinonimák:
Formic acid lithium salt
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
HCO2Li · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.97
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals and lumps
SMILES string
[Li+].[H]O[H].[H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Li.H2O/c2-1-3;;/h1H,(H,2,3);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDAKCPVJSPEDON-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Jin-Sol Shin et al.
Australasian physical & engineering sciences in medicine, 42(3), 811-818 (2019-08-15)
The nondestructive dosimetry achieved with electron paramagnetic resonance (EPR) dosimetry facilitates repetitive recording by the same dosimeter to increase the reliability of data. In precedent studies, solid paraffin was needed as a binder material to make the lithium formate monohydrate
Qianglu Lin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(19), 6644-6653 (2017-04-22)
The use of semiconductor nanocrystal quantum dots (QDs) in optoelectronic devices typically requires postsynthetic chemical surface treatments to enhance electronic coupling between QDs and allow for efficient charge transport in QD films. Despite their importance in solar cells and infrared
Marko Tarvainen et al.
Food chemistry, 173, 1011-1021 (2014-12-04)
Increasing concern of consumers on the safety of synthetic food additives has created high interest in natural preservatives in food industry. Plant extracts produced by supercritical CO2 technology from rosemary (R), oregano (O) and an antimicrobial blend (AB) consisting of