Fontos dokumentumok
8.08308
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 30%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Szinonimák:
Titanium trichloride
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.22
Forma:
solution
Terméknév
Titanium(III) chloride solution about 30%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Minőségi szint
Forma
solution
sűrűség
1.334 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Assay (cerimetric TiCl₃): 27 - 33 %
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3