Merck
330159
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik NOBLYST® P2056 5% Pt
Szinonimák:
Pt/C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pt
Molekulatömeg:
195.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
tartalmaz
~50% water
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
a címkézés mértéke
5 wt. % loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
Mátrix
activated carbon, wet support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Platinum on carbon (Pt/C) is a versatile catalyst used for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones, and aromatics. It is used for hydrogenolysis of cyclopropanes and catalyzes the oxidation of alcohols. It is a useful reagent for reductive couplings, avoids dehalogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Jogi információk
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Handbook of heterogeneous catalytic hydrogenation for organic synthesis (2001)
Selective reductive coupling of nitro aliphatic compounds with aldehydes in hydrogen using gold catalyst.
Cisneros l, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 37(10), 1756-1763 (2016)
Meurs, J. H. H.; Stopher, D. W.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 28, 927-927 (1989)
The hydrogenolysis of cyclopropane on a platinum stepped single crystal at atmospheric pressure.
Kahn D R, et al.
J. Catal., 34(2), 294-306 (1974)
Kaiser, H.-P.; Muchowski, J. M.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 4203-4203 (1984)