Fontos dokumentumok
399051
3-Hexylthiophene
≥99%
Szinonimák:
3-Hexylthiophene
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
65 °C/0.45 mmHg (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?