Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.529
sűrűség
1.240 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-12-10(9)11/h7-8H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQJNXCHDODCAJF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.