Fontos dokumentumok
106224
3-Bromothiophene
97%
Szinonimák:
3-Thienyl bromide
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.591 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 3,3-Bithiophene via borylation followed by Suzuki coupling.
- 3-Alkylthiophenes by NiDPPP++ catalyzed cross-coupling with Grignard reagents.
- 3-Lithiothiophene by treating with n-butyllithium in hexane.
- Derivatives of thienylenic α, ω−diformyl−α−oligothiophenes.
- N-(2-(3-bromothiophen-2-yl)phenyl)methanesulfonamides by coupling at the 2-position with N-arylmethanesulfonamides, mediated by iodobenzene diacetate (178721).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?