Merck
900550
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 50,000-75,000
Szinonimák:
P3HT
About This Item
Lineáris képlet:
(C10H14S)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
leírás
Metal purity: Mg: ≤100 ppm
Ni: ≤100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Minőségi szint
Forma
solid
molekulatömeg
average Mw 50,000-75,000
SMILES string
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT) is a polymer with a simple chemical structure, high chemical stability, good semiconducting properties, spectral absorption matching solar spectrum, controlled synthetic method, and wide commercial availability. It is widely used as a donor material in organic solar cells.
Alkalmazás
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) can be used as a semiconductor material to fabricate high-performance organic field-effect transistors(OFETs). It can also be used to prepare highly sensitive pressure and temperature-sensitive sensors for bio-signal monitoring.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Összes mutatása
Related Content
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
A szerves elektronika szerves vezetőket és félvezetőket használ a szerves fotovoltaika, a szerves fénykibocsátó diódák és a szerves térhatású tranzisztorok alkalmazásaihoz.