Fontos dokumentumok
510823
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Szinonimák:
P3HT
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
szín
red
mp
238 °C
oldhatóság
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluoreszcencia
λex 420 nm; λem 551 nm in chloroform
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
SMILES string
[s]1c(c(cc1Br)CCCCCC)Br
Jogi információk
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.