Fontos dokumentumok
697400
3-Hexylthiophene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Szinonimák:
2-(3-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hexyl-2-thienylboronic acid
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.490-1.499
sűrűség
0.983 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCc1ccsc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-20-14(13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCXAUPBHQCCWCI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- p-type/n-type switching of ambipolar bithiazole-benzothiadiazole-based polymers in solar cells
- Hierarchical self-assembly of semiconductor functionalized peptide a-helixes and optoelectronic properties
Reagent used in Preparation of
- Photovoltaic materials, polymers, and thiophene-based compounds with photophysical, electrochemical, and fluorescent properties
- Polymer solar cells for Low band gap poly(1,4-arylene-2,5-thienylene)s with benzothiadiazole units
- Dithienothiophene-based dyes for dye-sensitized solar cells
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.