Merck
50780
Sigma-Aldrich
Gold(III) chloride hydrate
~52% Au basis
Szinonimák:
Auric chloride, Chloroauric acid, Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Lineáris képlet:
HAuCl4 · aq
CAS-szám:
Molekulatömeg:
339.79 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
~52% Au
szín
brown
sűrűség
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES string
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Gold(III) chloride hydrate is a yellowish crystalline solid and a powerful oxidizing agent widely used in gold electroplating, catalyst synthesis, and organic transformations.
Alkalmazás
Gold(III) chloride hydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize blue-emitting gold nanoclusters.
  • As a dopant to enhance the optoelectronic properties of single-walled carbon nanotubes.
  • To produce composite colloids of gold and polypyrrole.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reaction of pyrrole and chlorauric acid a new route to composite colloids
Matthew C Henry, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148, D155-D155 (2001)
Highly efficient doping of carbon nanotube films with chloroauric acid by dip-coating
Orysia T. Zaremba, et al.
Materials Science and Engineering, B, 278, 115648-115648 (2022)
Blue emitting gold nanoclusters templated by poly-cytosine DNA at low pH and poly-adenine DNA at neutral pH
AC Thomas, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 6845-6847 (2012)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.