Merck
703524
Sigma-Aldrich
Lithium tert-amoxide solution
40 % (w/w) in heptanes
Szinonimák:
Lithium 2-methyl-2-butoxide, Lithium tert-amylate, Lithium tert-pentoxide, Lithium tert-pentyloxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11LiO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
sűrűség
0.73 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
15.1 °F
Lobbanási pont (C)
-9.4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)