Merck
396583
Sigma-Aldrich
4′-(Methylthio)acetophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SC6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10OS/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4′-(Methylthio)acetophenone (4-(Methylthio)acetophenone, p-(methylthio) acetophenone, 4-MTAP) is a sulphur containing organic building block. It is a key intermediate in drug synthesis. Its industrial preparation, via Friedel-Crafts acylation reaction in the presence of aluminium chloride as catalyst and acetyl chloride as acylating agent has been reported. It has been prepared by the acetylation reaction of thioanisole with acetic anhydride in the presence of solid acid catalyst.
Alkalmazás
4′-(Methylthio)acetophenone may be used for the synthesis of Vioxx (Rofecoxib), an non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It may be used in the synthesis of (E)-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Experimental and theoretical analysis of Friedel-Crafts acylation of thioanisole to 4-(methylthio) acetophenone using solid acids.
Yadav GD and Bhagat RD.
J. Mol. Catal. A: Chem., 235(1), 98-107 (2005)
(E)-1-[4-(Methylsulfanyl) phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one.
Thiruvalluvar A, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(7), o1263-o1263 (3008)
Liquid phase acetylation of thioanisole with acetic anhydride to 4-(methylthio) acetophenone (4-MTAP) using H-beta catalyst.
Sawant DP and Halligudi SB.
Catalysis Communications, 5(11), 659-663 (2004)