Merck
640468
Sigma-Aldrich
4′-(4-Bromophenyl)acetophenone
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
solid
mp
129-133 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO/c1-10(16)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14(15)9-7-13/h2-9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)