Fontos dokumentumok
36627
1,2,4-Trichlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
>6 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 40 °C)
termékcsalád
PESTANAL®
öngyulladási hőmérséklet
1060 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
6.6 %, 150 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
sűrűség
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?