Merck
487198
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethylene-13C2 dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
Br13CH213CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
sűrűség
2.203 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
Br[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAAZPARNPHGIKF-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)