Merck
491063
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Szinonimák:
Deuterated 1,2,4-trichlorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D3Cl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
sűrűség
1.454 g/mL
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBKONEOXTCPAFI-CBYSEHNBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)