Merck
227463
Sigma-Aldrich
1,1′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide
95%
Szinonimák:
Bismaleimide
Méret kiválasztása
25 G
19 600,00 Ft
100 G
47 500,00 Ft
19 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
19 600,00 Ft
100 G
47 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H14N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.35
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
19 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
156-158 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
maleimide
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(Cc3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)cc2
InChI
1S/C21H14N2O4/c24-18-9-10-19(25)22(18)16-5-1-14(2-6-16)13-15-3-7-17(8-4-15)23-20(26)11-12-21(23)27/h1-12H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The thermal and mechanical properties of GEEA cured by 1,1′-(methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide were studied[1]. MDP-BMI is a cross-linking agent widely used in the synthesis of thermosetting polymers and flame retardant resins.[2]
Alkalmazás
1,1′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide was used to cure glycidyl ester of eleostearic acid (GEEA)[1].
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hou-Yu Li et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-12)
In order to improve the mechanical and dielectric properties of radome cyanate, a synergistic reinforcement method is employed to develop a resin-based ternary-composite with high heat-resistance and preferable radar-band transmission, which is expected to be applied to fabricate radomes capable
Furan-Modified Spherosilicates as Building Blocks for Self-Healing Materials
T Engel, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2015, 1226-1232 (2015)
Kun Huang et al.
Biomacromolecules, 15(3), 837-843 (2014-02-04)
A novel biobased epoxy monomer with conjugated double bonds, glycidyl ester of eleostearic acid (GEEA) was synthesized from tung oil fatty acids and characterized by (1)H and (13)C NMR. Differential scanning calorimeter analysis (DSC) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)
Seon Min Woo et al.
Chemico-biological interactions, 260, 168-175 (2016-10-13)
Jaceosidin is a flavonoid isolated from Artemisia vestita that has been reported to possess anti-tumor and anti-proliferative activities in many cancer cells. In this study, we investigated the anti-tumor activity of jaceosodin in renal carcinoma cells. Jaceosidin induced apoptosis in
Shin Kim et al.
International journal of oncology, 49(6), 2620-2628 (2016-11-15)
Previous studies have demonstrated the anticancer effects of the newly developed cyclin-dependent kinase inhibitor BAI in various cancer cells. However, the molecular mechanisms of the cellular effects induced by BAI have not been fully elucidated. The objective of this study