Fontos dokumentumok
667730
3-(2-Furyl)propionic acid
97%
Szinonimák:
2-Furanpropanoic acid, 2-Furanpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
solid
mp
56-60 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)