Fontos dokumentumok
226351
N-Hydroxymaleimide
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
1-Hydroxypyrrole-2,5-dione
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Hydroxymaleimide, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Addition Reactions
mp
130-133 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
imide
maleimide
SMILES string
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?