Merck
394017
Sigma-Aldrich
Zinc trifluoroacetate hydrate
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid zinc salt
About This Item
Lineáris képlet:
Zn(CF3COO)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
3719156
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
összetétel
Zn, ≤21.8% EDTA titration
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications