Merck
441651
Sigma-Aldrich
3-Formylphenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
(3-Formylbenzene)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, 3-Boronobenzaldehyde, m-Formylphenylboronic acid, m-formyl-benzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HCOC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.94
Beilstein:
3030769
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
109-113 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
OB(O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent used:
  • To study the effects of boronic acid on fluoride-selective chemosignaling behavior of merocyanine dye
  • As exciton-coupled CD probes for epigallocatechin gallate
Biological inhibitor of γ-glutamyltranspeptidase
Reactant involved in:
  • Palladium-catalyzed homocoupling
  • Suzuki coupling reactions
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mijun Peng et al.
Journal of chromatography. A, 1474, 8-13 (2016-11-09)
Rapid and efficient extraction of bioactive glycosides from complex natural origins poses a difficult challenge, and then is often inherent bottleneck for their highly utilization. Herein, we propose a strategy to fabricate boronate affinity based surface molecularly imprinted polymers (MIPs)
Hua-Wei Liu et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(13), 1545-1556 (2017-04-19)
Sialic acids play important roles in mammalian development, cell-cell attachment, and signaling. As cancer cells utilize their overexpressed sialylated antigens to propagate metastases, the development of probes for sialic acids is of high importance. Herein, we report three luminescent cyclometalated