Fontos dokumentumok
747106
Difluoro{2-[(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
99% (HPLC)
Teszt
99% (HPLC)
form
powder
mp
210-214 °C
SMILES string
CC(C=C1C)=C(/C=C2N=C(C)C=C\2C)N1B(F)F
InChI
1S/C13H15BF2N2/c1-8-5-10(3)17-12(8)7-13-9(2)6-11(4)18(13)14(15)16/h5-7H,1-4H3/b12-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZEVTPIWBHINIV-GHXNOFRVSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)