Fontos dokumentumok
793728
1,3,5,7-Tetramethyl-8-phenyl-4,4-difluoroboradiazaindacene
97%
Szinonimák:
BODIPY dye, Boron dipyrromethene fluorophore, Difluoro{2-[(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)phenylmethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
Teszt
97%
form
powder
mp
174-179 °C
fluoreszcencia
λex 326 nm; λem 515 nm
SMILES string
FB(F)N1C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3N=C(C)C=C\3C)=C(C)C=C1C
InChI
1S/C19H19BF2N2/c1-12-10-14(3)23-18(12)17(16-8-6-5-7-9-16)19-13(2)11-15(4)24(19)20(21)22/h5-11H,1-4H3/b18-17-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMLQGCANJGWRFY-ZCXUNETKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?