Fontos dokumentumok
189138
Tetrabutylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
Tetra-n-butylphosphonium bromide
Teszt
98%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
100-103 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
[Br-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a medium to disperse ruthenium catalyst for the synthesis of ethylene glycol from synthesis gas via ruthenium melt catalysis.
- As a catalyst supported on silica or alumina for the halogen exchange reaction to synthesize alkyl bromide from alkyl chloride.
- To synthesize various ionic liquids on mixing with different proportions of 1,3-dimethylurea for capturing NO gas.
- As a hydrogen-bond acceptor along with levulinic acid as a hydrogen-bond donor for the preparation of deep eutectic solvents to separate toluene from toluene/n-hexane mixtures.
- To prepare ionic semiclathrate hydrates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
554.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
290 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?