Fontos dokumentumok
202509
Poly(ethylene glycol) methyl ether
average Mn 2,000, methoxy, hydroxyl
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Methoxy poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol monomethyl ether, mPEG
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn ~2,000
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.05 mmHg ( 20 °C)
Forma
flakes (or pellets)
molekulatömeg
average Mn ~2,000
viszkozitás
54.6 cSt(210 °F)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tm 52 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used as a pore-forming agent in the preparation of ultrafiltration membranes which are used in the removal of macromolecules.
It can also be used as a starting material in the preparation of a biodegradable amphiphilic copolymer of poly(L-alanine) with mPEG.
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
359.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
182 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.