Merck
713074
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
97%
Szinonimák:
PP14TFSI, [Bmpip][NTf2]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22F6N2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
436.43
Beilstein:
10137193
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
szennyeződések
≤0.2% water
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.C[N+]1(CCCC)CCCCC1
InChI
1S/C10H22N.C2F6NO4S2/c1-3-4-8-11(2)9-6-5-7-10-11;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-10H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDMWZUAOSLBMEY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid that can be used:
  • As an electrolyte in ionic liquid dual ion battery and dual-graphite battery.
  • As a model ionic liquid in the study of ionic effect on the desulfurization of fuels.
  • In the study of the activity coefficient of different solutes at infinite dilution.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Experimental and theoretical study on infinite dilution activity coefficients of various solutes in piperidinium ionic liquids
Paduszynski K and Domanska U
The Journal of Chemical Thermodynamics, 60, 169-178 (2013)
An excellent rechargeable PP 14 TFSI ionic liquid dual-ion battery
Fan J, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(51), 6891-6894 (2017)
Effect of the cation and anion of the ionic liquid on desulfurization of model fuels.
Domanska U and Wlazlo M.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 134, 114-125 (2014)
A dual-graphite battery with pure 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide as the electrolyte
Wang A, et al.
Energy Technology, 6(11), 2172-2178 (2018)