Merck
04275
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bromide
≥99.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H20BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
szennyeződések
≤0.5% water
SMILES string
[Br-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BrH/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCZRPQGSMFXSTC-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)