Merck
494100
Sigma-Aldrich
Silicon tetrabromide
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Tetrabromosilane
About This Item
Lineáris képlet:
SiBr4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
347.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
2.8 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
sűrűség
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes