Fontos dokumentumok
203580
Lead(II) nitrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Lead dinitrate
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps
solid
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)