Fontos dokumentumok
254223
Iron(III) nitrate nonahydrate
≥99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Ferric nitrate nonahydrate
Teszt
≥99.95% trace metals basis
form
crystals
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
mp
47 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)