Merck
467855
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
ACS reagent, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cupric nitrate hemi(pentahydrate)
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(NO3)2 · 2.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.59
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.99% trace metals basis
grade:
ACS reagent
Forma:
crystalline
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Catalyzes oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Baesjou, P.J. et al.
Macromolecules, 32, 270-270 (1999)
Derak J James et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(42), 23623-23632 (2015-10-20)
Derivatives of synthetic tetrahedrite, Cu12Sb4S13, are receiving increasing attention in the thermoelectric community due to their exploitation of plentiful, relatively nontoxic elements, combined with a thermoelectric performance that rivals that of PbTe-based compounds. However, traditional synthetic methods require weeks of
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.