Merck
792055
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate
≥95%
Szinonimák:
2′-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate, 2-Azidoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Azidoethyl-2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2-azidoethyl ester, Azido-ATRP initiator, Azido-Bib
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10BrN3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.482
sűrűség
1.437 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bifunctional initiator with a bromoisobutyryl moiety for atom transfer radical polymerization (ATRP) and an azide moiety that can be used in Cu-mediated ligation ("click" chemistry) for biomaterials, carbon nanotubes and graphene sheets.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Click chemistry as a route for the immobilization of well-defined polystyrene onto sheets
Shengtong Sun, Yewen Cao, Jiachun Feng; et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(27), 5605-5607 (2010)
General Approach to Individually Dispersed, Highly Soluble, and Conductive Graphene Nanosheets Functionalized by Nitrene Chemistry
Hongkun He, Chao Gao
Chemistry of Materials, 22(17), 5054-5064 (2010)
Cikkek
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.