Merck
250023
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
99%
Szinonimák:
(S)-(+)-2-Methylbutyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(CH3)CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.04
Beilstein:
1718815
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
sűrűség
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CC[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Alkalmazás
For the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Zh. Org. Khim., 28, 1173-1173 (1992)
Journal of Materials Chemistry, 3, 609-609 (1993)
Journal of Materials Chemistry, 2, 119-119 (1992)
Nathan T Derstine et al.
Journal of insect science (Online), 12, 93-93 (2013-02-21)
Two detection methods for the little fire ant, Wasmannia auropunctata (Roger) (Hymenoptera: Formicidae), both employing the pheromone attractant 2,5-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine (2-MeBu-diMePy), were compared with peanut butter based detection, in order to evaluate differences in species specificity and detection reliability. Trapping was