Fontos dokumentumok
329118
Geranyl bromide
95%
Szinonimák:
trans-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)