Merck
325066
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol
97%
Szinonimák:
(R)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide, 3-Bromo-2-(R)-methyl-1-propanol
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH(CH3)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.02
Beilstein:
3600269
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]25/D −6.6°, c = 2 in chloroform
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
73-74 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIBOHRIGZMLNNS-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol is used as a starting material in the total syntheses of epothilone C and bistramide A. It can also be used as a structural modifier in the homochiral porous molecular networks.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Multi?step application of immobilized reagents and scavengers: a total synthesis of epothilone C.
Storer R I, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(10), 2529-2547 (2004)
Control and induction of surface-confined homochiral porous molecular networks.
Tahara K, et al.
Nature Chemistry, 3(9), 714-719 (2011)
Enantioselective total synthesis of bistramide A.
Crimmins M T and DeBaillie A C
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4936-4937 (2006)