Merck
376698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.17
Beilstein:
131918
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
mp
129-132 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Alkalmazás
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis which is easily recycled under mild conditions, thus enhancing its commercial potential. For a recent review, see Aldrichimica Acta .
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)