Fontos dokumentumok
249440
Hydrocinnamoyl chloride
98%
Szinonimák:
3-Phenylpropionyl chloride
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
107 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
sűrűség
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
phenyl
SMILES string
ClC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- enantioselective synthesis of the antifouling agent, (+)-maculalactone A
- synthesis of hydrocinnamoyl-farnesyl-L-cysteine methyl ester
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?