Merck
420697
Sigma-Aldrich
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
96%
Szinonimák:
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
76 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
phenyl
SMILES string
COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Forms azomethine ylides which readily undergo [3+2] cycloaddition to α,ß-unsaturated esters affording N-benzyl substituted pyrrolidines in good yields.
Reacted in asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions in the practical, large-scale synthesis of chiral pyrrolidines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, 2646-2646 (2006)
Kotian, Pravin L.; et al.
Organic Process Research & Development, 9(2), 193-197 (2005)