Fontos dokumentumok
518654
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
95%
Szinonimák:
2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
Teszt
95%
mp
262-268 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?