Fontos dokumentumok
192198
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide
90%
Szinonimák:
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonohydrazide, TPSH, Trisylhydrazide
Teszt
90%
Forma
powder
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
hydrazine
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used as a reagent to synthesize:
- Nitrogen-containing polycyclic compounds by intramolecular cyclopropanation of N-alkyl indoles/pyrroles.
- Vinyl sulfones by sulfonylation reaction of vinyl bromides.
- Nitrile derivatives from carbonyl compounds via formation of corresponding hydrazones.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?