Fontos dokumentumok
374849
Chromium
chips, 99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Chromium element
Teszt
99.995% trace metals basis
form
chips
ellenállás
12.7 μΩ-cm, 20°C
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
sűrűség
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.