Fontos dokumentumok
357626
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Ni
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
wire
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Mennyiség
- 5 m (approximately 8.5 g)
- 25 m (approximately 42.5 g)
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?