Fontos dokumentumok
398810
Cobalt
rod, diam. 5.0 mm, 99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Cobalt element
Teszt
99.95% trace metals basis
Forma
rod
ellenállás
6.24 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
5.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Mennyiség
- 50 mm (approximately 8.5 g)
- 150 mm (approximately 25.5 g)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.