Merck
266264
Sigma-Aldrich
Chromium
powder, 99.5%, −100 mesh
Szinonimák:
Cd
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
52.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99.5%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: chromium
reagent type: catalyst
ellenállás
12.7 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
−100 mesh
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
sűrűség
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Chromium powder can be used in the microwave assisted synthesis of a bis(toluene)chromium boron complex, [Cr(η-C6H5CH3)2]+ (BPh4)-. It can also be used in the solid-state synthesis of chromium sulfide.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthetic reactions using metal powders under microwave irradiation.
Whittaker A G and Mingos D M P
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 21, 3967-3970 (2002)
Microwave-assisted solid-state reactions involving metal powders.
GavinaWhittaker A and Michael P aMingos D
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 12, 2073-2079 (1995)
J A J Vanoirbeek et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 66(4), 393-409 (2003-01-30)
Chromium-based catalysts are used for the synthesis of polyethylene, but little is known about the hazard and biomonitoring possibilities of this type of chromium for workers who may be occupationally exposed to such compounds. Therefore, the bioavailability and toxicokinetics of
B Seifert et al.
Journal of exposure analysis and environmental epidemiology, 10(2), 103-114 (2000-05-03)
The German Environmental Survey (GerES) is a large-scale population study which has repeatedly been carried out in Germany. GerES I was conducted in 1985/1986 followed by GerES IIa in 1990/1991 (West Germany) and GerES IIb in 1991/1992 (East Germany). GerES
Carola Lidén et al.
Contact dermatitis, 54(5), 233-238 (2006-05-13)
There is a great need to accurately assess skin exposure to contact allergens. We have developed a technique for assessment of skin exposure to nickel, chromium and cobalt using acid wipe sampling by cellulose wipes with 1% nitric acid. Chemical