Fontos dokumentumok
229695
Iodine
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Diiodine, Iodine crystals, Iodine molecule (I)
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
chips
chunks
pellets
ellenállás
1.3E15 μΩ-cm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Iodine-Promoted Reductive Sulfenylation Using Ketones as Hydride Donors.: Discusses a novel chemical synthesis technique using iodine to promote reductive sulfenylation, highlighting iodine′s role in innovative organic transformations (Duan et al., 2024).
- Unraveling Intracellular Protein Corona Components of Nanoplastics via Photocatalytic Protein Proximity Labeling.: This study employs a photocatalytic protein proximity labeling method to examine the interaction between iodine and protein components on nanoplastics, enhancing our understanding of iodine′s environmental interactions (Zhang et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?