gőzsűrűség
4.38 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95%
Forma
solid
bp
173 °C (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: soluble
sűrűség
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCC(=O)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,3-dichloroacetone is a dihaloketone derivative used as a reagent in the synthesis of complex multicyclic peptides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?