Merck
262005
Sigma-Aldrich
Hexaammineruthenium(III) chloride
98%
Szinonimák:
Hexaammineruthenium trichloride
About This Item
Lineáris képlet:
[Ru(NH3)6]Cl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
309.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
InChI
1S/3ClH.6H3N.Ru/h3*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Hexaammineruthenium III/II (HexRu(III)|HexRu(II)) couple is a commonly used electrochemical redox couple due to its chemical and electrochemical reversibility.
Alkalmazás
Hexaammineruthenium(III) chloride can be used as a precursor for the preparation of:
  • Ru/Al2O3 catalyst for CO2 hydrogenation.
  • Bimetallic complexes ([Ru(NH3)6][Ag(CN)2]3·2H2O).
  • Chloropentaammineruthenium(III) chloride.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (932183)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Binuclear complexes of ruthenium ammines.
Creutz C and Taube H
Journal of the American Chemical Society, 95(4), 1086-1094 (1973)
CO2 Hydrogenation over Ru/chi-Al2O3 Catalyst
Jeenjumras K, et al.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 311, 012023-012023 (2018)
Yi Liu et al.
Science advances, 6(7), eaay5993-eaay5993 (2020-02-29)
Zeolite nanosheets have shown unprecedented opportunities for a wide range of applications, yet developing facile methods for fabrication of uniform zeolite nanosheets remains a great challenge. Here, a facile approach involving anisotropic etching with an aqueous solution of tetrapropylammonium hydroxide
Measurement of the diffusion coefficients of [Ru (NH3) 6] 3+ and [Ru (NH3) 6] 2+ in aqueous solution using microelectrode double potential step chronoamperometry.
Wang Y, et al,
Journal of Electroanalytical Chemistry, 652(1-2), 13-17 (2011)
Assisted self-association of dicyanoaurate,[Au (CN) 2]-, and dicyanoargentate,[Ag (CN) 2]-, through hydrogen bonding to metal ammonia complexes
Pham D, et al.
Inorganica chimica acta, 358, 4261-4269 (2005)