Merck
229237
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobiphenyl
98%
Szinonimák:
1-Bromo-4-(4-bromophenyl)benzene, 4,4′-Dibromo-1,1′-biphenyl, 4,4′-Dibromodiphenyl, 4′,4-Dibromobiphenyl, PBB 15, p,p′-Dibromobiphenyl
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4C6H4Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.00
Beilstein:
2044701
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
355-360 °C (lit.)
mp
163-165 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
The degradation of 4,4′-dibromobiphenyl, through photoelectrocatalytic process, was studied.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shanshan Qiu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(5), 429-434 (2010-05-11)
In this work, both experimental and theoretical study on the FT-IR and Raman spectra as well as (1)H NMR and (13)C NMR chemical shifts of 4,4'-dibromodiphenyl ether have been carried out. The optimized geometry was obtained by using both HF
Haijin Liu et al.
Chemosphere, 82(1), 43-47 (2010-11-03)
Polybrominated biphenyls have been widely used as flameretardants in textile and electronic industries, and additives in plastics. Over the past few decades, much attention has been given to polybrominated biphenyls in the environment and their effects on humans. In this
Marola M H van Lipzig et al.
Chemical research in toxicology, 18(11), 1691-1700 (2005-11-23)
Exposure of humans and wildlife to xenobiotics, such as halogenated biphenyls, that interfere with the endogenous estrogen balance may lead to endocrine disruption. Such compounds may either mimic or block estradiol's action by agonistic or antagonistic action, respectively. They may
Aurélien Rey et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 95-103 (2015-06-09)
A new strategy was developed to elucidate and quantify 56 (69 analytes including isomers) suspected chemically defined fragrance allergens in perfumes that were recently targeted by the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS). Samples were analyzed with a two-dimensional gas
Li Mao et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 31(1), 199-204 (2010-03-25)
The effect of copper ions on the water solubility enhancement of 4,4'- dibromodiphenyl ethers (BDE-15) by a commercial humic acid (HA) has been studied using batch equilibrium technique at various pHs. The characteristics of HA-Cu complex were investigated with the