Merck
364940
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
99.6 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.15
Beilstein:
1905426
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99.6 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
tartalmaz
0.03 % (v/v) TMS
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
sűrűség
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Általános leírás
Benzene-d6 (C6D6) is deuterated benzene. Its Soret coefficient S(T) has been measured by transient holographic grating technique. Its synthesis,13C NMR, IR and MS spectra have been reported.
Alkalmazás
Benzene-d6 (C6D6) may be used in the following:
  • Synthesis of isotopically labeled samples.
  • As a 1H and 13C-NMR solvent.
  • In the internal calibration of benzene stock solution.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Guzei IA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Cseh L and Mehl GH.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)
Synthesis and Spectral Analysis of Benzene-d6.
Guo YZ, et al.
Advanced Materials Research, 1061-1062, 301-306 (2014)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Schimming E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.