Fontos dokumentumok
296147
Dimethyl sulfoxide-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Szinonimák:
(Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.9 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
tartalmaz
0.03 % (v/v) TMS
robbanási határérték
42 %
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0250% water
water
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
sűrűség
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Estimation of dissociation constants (pKa′s) of oximes from proton chemical shifts in dimethyl sulfoxide solution: This research utilizes Dimethyl sulfoxide-d₆ (DMSO-d₆) to determine pKa values of oximes, demonstrating its crucial role in enhancing the accuracy of proton NMR spectroscopy for chemical analysis and research within pharmaceutical contexts (Kurtz AP, D′Silva TD, 1987).
- Proton nuclear magnetic resonance studies on methylthiohydantoins, thiohydantoins, and hydantoins of amino acids: DMSO-d₆ is extensively employed to investigate the structure and behavior of various hydantoin derivatives in amino acid research, proving essential for understanding protein structures and functions, with implications for both academic and pharmaceutical industries (Suzuki T, Tomioka T, Tuzimura K, 1977).
Javasolt termékek
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.